Learn More
(±)-Huperzine A, MedChemExpress
MedChemExpress (±)-Huperzine A, an active Lycopodium alkaloid extracted from traditional Chinese herb, is a potent, selective and reversible acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and has been widely used in China for the treatment of Alzheimer's disease (AD).

99.90€ - 159.30€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (±)-Huperzine A |
---|---|
Forma física | Solid |
CAS | 120786-18-7 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16439827
![]() |
Medchem Express
HY-17388 |
5 mg |
99.90€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16497318
![]() |
Medchem Express
HY-17388 |
10 mg |
159.30€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
(±)-Huperzine A, an active Lycopodium alkaloid extracted from traditional Chinese herb, is a potent, selective and reversible acetylcholinesterase (AChE) inhibitor and has been widely used in China for the treatment of Alzheimer's disease (AD).Especificaciones
(±)-Huperzine A | |
120786-18-7 | |
Research | |
Neuroscience-Neurodegeneration | |
O=C1C=CC(C(/C2=C/C)(N)CC(C)=CC2C3)=C3N1 | |
242.32 | |
Research |
Solid | |
Blanco | |
C15H18N2O | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (206.34 mM) | |
242.32 | |
98.0% |
Seguridad y manipulación
H301∣H311∣H315∣H319∣H331∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.