Learn More
Invitrogen™ Human ZNF646 (aa 697-829) Control Fragment Recombinant Protein Código de producto.: 30206454
Invitrogen™ Human ZNF646 (aa 697-829) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30206454
100 μL, 100 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30206454
Marca: Invitrogen™ RP91657
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (54%), Rat (54%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-59955 (PA5-59955. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
ZNF646 is a protein coding gene. May be involved in transcriptional regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O15015
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 9726
Nombre Human ZNF646 (aa 697-829) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen KIAA0296; Zinc finger protein 646; ZNF646
Nombre común ZNF646
Símbolo de gen ZNF646
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia RELEDNEGLESPQDPSGESPHGAEGNLESDGDCLQAESEGDKCGLERDETHFQGDKESGGTGEGLERKDASLLDNLDIPGEEGGGTHFCDSLTGVDEDQKPATGQPNSSSHSANAVTGWQAGAAHTCSDCGHS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Título del producto
Invitrogen™ Human ZNF646 (aa 697-829) Control Fragment Recombinant Protein >