Learn More
Abnova™ Human TUBA8 Full-length ORF (NP_061816.1, 1 a.a. - 449 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16190363
Abnova™ Human TUBA8 Full-length ORF (NP_061816.1, 1 a.a. - 449 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16190363
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16190363
Marca: Abnova™ H00051807P01.10ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MRECISVHVGQAGVQIGNACWELFCLEHGIQADGTFDAQASKINDDDSFTTFFSETGNGKHVPRAVMIDLEPTVVDEVRAGTYRQLFHPEQLITGKEDAANNYARGHYTVGKESIDLVLDRIRKLTDACSGLQGFLIFHSFGGGTGSGFTSLLMERLSLDYGKKSKLEFAIYPAPQVSTAVVEPYNSILTTHTTLEHSDCAFMVDNEAIYDICRRNLDIERPTYTNLNRLISQIVSSITASLRFDGALNVDLTEFQTNLVPYPRIHFPLVTYAPIISAEKAYHEQLSVAEITSSCFEPNSQMVKCDPRHGKYMACCMLYRGDVVPKDVNVAIAAIKTKRTIQFVDWCPTGFKVGINYQPPTVVPGGDLAKVQRAVCMLSNTTAIAEAWARLDHKFDLMYAKRAFVHWYVGEGMEEGEFSEAREDLAALEKDYEEVGTDSFEEENEGEEF
Especificaciones
Número de acceso NP_061816.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 51807
Peso molecular 76.5kDa
Nombre TUBA8 (Human) Recombinant Protein (P01)
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Inmunógeno MRECISVHVGQAGVQIGNACWELFCLEHGIQADGTFDAQASKINDDDSFTTFFSETGNGKHVPRAVMIDLEPTVVDEVRAGTYRQLFHPEQLITGKEDAANNYARGHYTVGKESIDLVLDRIRKLTDACSGLQGFLIFHSFGGGTGSGFTSLLMERLSLDYGKKSKLEFAIYPAPQVSTAVVEPYNSILTTHTTLEHSDCAFMVDNEAIYDICRRNLDIERPTYTNLNRLISQIVSSITASLRFDGALNVDLTEFQTNLVPYPRIHFPLVTYAPIISAEKAYHEQLSVAEITSSCFEPNSQMVKCDPRHGKYMACCMLYRGDVVPKDVNVAIAAIKTKRTIQFVDWCPTGFKVGINYQPPTVVPGGDLAKVQRAVCMLSNTTAIAEAWARLDHKFDLMYAKRAFVHWYVGEGMEEGEFSEAREDLAALEKDYEEVGTDSFEEENEGEEF
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen TUBAL2
Nombre común TUBA8
Símbolo de gen TUBA8
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human TUBA8 Full-length ORF (NP_061816.1, 1 a.a. - 449 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >