missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Transketolase (aa 562-623) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30203787
100 μL, 100 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (84%), Rat (84%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-56165 (PA5-56165. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Transketolase encodes a thiamine-dependent enzyme which plays a role in the channeling of excess sugar phosphates to glycolysis in the pentose phosphate pathway. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P29401
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 7086
Nombre Human Transketolase (aa 562-623) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen epididymis luminal protein 107; epididymis secretory protein Li 48; HEL107; HEL-S-48; p68; TK; TKT; TKT1; Transketolase; transketolase (Wernicke-Korsakoff syndrome)
Nombre común Transketolase
Símbolo de gen TKT
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia HYYEGGIGEAVSSAVVGEPGITVTHLAVNRVPRSGKPAELLKMFGIDRDAIAQAVRGLITKA
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Invitrogen™ Human Transketolase (aa 562-623) Control Fragment Recombinant Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado