Learn More
Abnova™ Human TMEM1 Partial ORF (NP_003265, 1162 a.a. - 1257 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16136765
Abnova™ Human TMEM1 Partial ORF (NP_003265, 1162 a.a. - 1257 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16136765
10 ug, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 ug
25 ug
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16136765
Marca: Abnova™ H00007109Q01.10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is a transmembrane protein found in the cis-Golgi complex. The encoded protein is part of the multisubunit transport protein particle (TRAPP) complex and may be involved in vesicular transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi. Mutations in this gene could be responsible for the Unverricht-Lundborg type of progressive myoclonus epilepsy, or for autoimmune polyglandular disease type 1. [provided by RefSeq]
Sequence: VRLFKYLPHHSAHSSQLDADSWIENDSLSVDKHGDDQPDSSSLKSRGSVHSACSSEHKGLPMPRLQALPAGQVFNSSSGTQVLVIPSQDDHVLEVS
Especificaciones
Número de acceso NP_003265
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7109
Peso molecular 36.3kDa
Nombre TMEM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 ug
Inmunógeno VRLFKYLPHHSAHSSQLDADSWIENDSLSVDKHGDDQPDSSSLKSRGSVHSACSSEHKGLPMPRLQALPAGQVFNSSSGTQVLVIPSQDDHVLEVS
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen EHOC-1/EHOC1/FLJ54223/FLJ54817/FLJ55683/GT334/MGC126777/TMEM1/TRS130/TRS30
Nombre común TRAPPC10
Símbolo de gen TRAPPC10
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human TMEM1 Partial ORF (NP_003265, 1162 a.a. - 1257 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >