Learn More
Abnova™ Human TICAM1 Partial ORF (-, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16192067
Abnova™ Human TICAM1 Partial ORF (-, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16192067
25 μg, 25 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16192067
Marca: Abnova™ H00148022Q01.25ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
TRIF, or TICAM1, is a Toll/IL1R (MIM 147810) (TIR) domain-containing adaptor molecule, like MYD88 (MIM 602170) and TIRAP (MIM 606252), that induces interferon-beta (IFNB; MIM 147640), specifically interacts with TLR3 (MIM 603029), and activates nuclear factor kappa-B (NFKB; see MIM 164011).[supplied by OMIM]
Sequence: AIDHSAFIILLLTSNFDCRLSLHQVNQAMMSNLTRQGSPDCVIPFLPLESSPAQLSSDTASLLSGLVRLDEHSQIFARKVANTFKPHRLQARKAMWRKEQDTRALREQSQ
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 148022
Peso molecular 37.84kDa
Nombre TICAM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Inmunógeno AIDHSAFIILLLTSNFDCRLSLHQVNQAMMSNLTRQGSPDCVIPFLPLESSPAQLSSDTASLLSGLVRLDEHSQIFARKVANTFKPHRLQARKAMWRKEQDTRALREQSQ
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen MGC35334/PRVTIRB/TICAM-1/TRIF
Nombre común TICAM1
Símbolo de gen TICAM1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human TICAM1 Partial ORF (-, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >