Learn More
Invitrogen™ Human Synaptojanin 1 (aa 923-1053) Control Fragment Recombinant Protein Código de producto.: 30211698
Invitrogen™ Human Synaptojanin 1 (aa 923-1053) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30211698
100 μL, 100 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30211698
Marca: Invitrogen™ RP89906
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (95%), Rat (95%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-82442 (PA5-82442. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Synaptojanin 1 is a phosphoinositide phosphatase that regulates levels of membrane phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate. As such, expression of this enzyme may affect synaptic transmission and membrane trafficking.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O43426
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 8867
Nombre Human Synaptojanin 1 (aa 923-1053) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen A930006D20Rik; AA675315; inositol 5'-phosphatase (synaptojanin 1); inositol polyphosphate-5-phosphatase G; INPP5G; KIAA0910; mKIAA0910; PARK20; phosphoinositide 5-phosphatase; synaptic inositol 1,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1; synaptic inositol-1; synaptic inositol-1,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1; synaptojanin 1; synaptojanin-1; synaptojanin-1, polyphosphoinositide phosphatase; Synj1
Nombre común Synaptojanin 1
Símbolo de gen SYNJ1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia ASFGEVILIRFVEDKMWVTFLEGSSALNVLSLNGKELLNRTITIALKSPDWIKNLEEEMSLEKISIALPSSTSSTLLGEDAEVAADFDMEGDVDDYSAEVEELLPQHLQPSSSSGLGTSPSSSPRTSPCQS
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Título del producto
Invitrogen™ Human Synaptojanin 1 (aa 923-1053) Control Fragment Recombinant Protein >