Learn More
Abnova™ Human ST8SIA1 Partial ORF (NP_003025, 61 a.a. - 160 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16155295
Abnova™ Human ST8SIA1 Partial ORF (NP_003025, 61 a.a. - 160 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16155295
10 ug, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 ug
25 ug
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16155295
Marca: Abnova™ H00006489Q01.10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Gangliosides are membrane-bound glycosphingolipids containing sialic acid. Ganglioside GD3 is known to be important for cell adhesion and growth of cultured malignant cells. The protein encoded by this gene is a type II membrane protein that catalyzes the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to GM3 to produce gangliosides GD3 and GT3. The encoded protein may be found in the Golgi apparatus and is a member of glycosyltransferase family 29. [provided by RefSeq]
Sequence: VLQQGTAWRRNQTAARAFRKQMEDCCDPAHLFAMTKMNSPMGKSMWYDGEFLYSFTIDNSTYSLFPQATPFQLPLKKCAVVGNGGILKKSGCGRQIDEAN
Especificaciones
Número de acceso NP_003025
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 6489
Peso molecular 36.74kDa
Nombre ST8SIA1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 ug
Inmunógeno VLQQGTAWRRNQTAARAFRKQMEDCCDPAHLFAMTKMNSPMGKSMWYDGEFLYSFTIDNSTYSLFPQATPFQLPLKKCAVVGNGGILKKSGCGRQIDEAN
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen GD3S/SIAT8/SIAT8A/ST8SiaI
Nombre común ST8SIA1
Símbolo de gen ST8SIA1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human ST8SIA1 Partial ORF (NP_003025, 61 a.a. - 160 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >