Learn More
Abnova™ Human SSX1 Partial ORF (NP_005626.1, 89 a.a. - 188 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marque:  Abnova™ H00006756-Q01.25ug
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16064775
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The product of this gene belongs to the family of highly homologous synovial sarcoma X (SSX) breakpoint proteins. These proteins may function as transcriptional repressors. They are also capable of eliciting spontaneously humoral and cellular immune responses in cancer patients, and are potentially useful targets in cancer vaccine-based immunotherapy. SSX1, SSX2 and SSX4 genes have been involved in the t(X;18) translocation characteristically found in all synovial sarcomas. This translocation results in the fusion of the synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18 to one of the SSX genes on chromosome X. The encoded hybrid proteins are probably responsible for transforming activity. [provided by RefSeq]
Sequence: NRRIQVEHPQMTFGRLHRIIPKIMPKKPAEDENDSKGVSEASGPQNDGKQLHPPGKANISEKINKRSGPKRGKHAWTHRLRERKQLVIYEEISDPEEDDE
Spécification
Spécification
NP_005626.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NRRIQVEHPQMTFGRLHRIIPKIMPKKPAEDENDSKGVSEASGPQNDGKQLHPPGKANISEKINKRSGPKRGKHAWTHRLRERKQLVIYEEISDPEEDDE
RUO
SSX1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
6756
SSX1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC150425/MGC5162/SSRC
SSX1
Recombinant
wheat germ expression system
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Abnova™ Human SSX1 Partial ORF (NP_005626.1, 89 a.a. - 188 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal > 25μg
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis