missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SMAD4 Partial ORF (NP_005350, 56 a.a. - 165 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca: Abnova™ H00004089-Q01.25ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: SLITAITTNGAHPSKCVTIQRTLDGRLQVAGRKGFPHVIYARLWRWPDLHKNELKHVKYCQYAFDLKCDSVCVNPYHYERVVSPGIDLSGLTLQSNAPSSMMVKDEYVHDEspecificaciones
NP_005350 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
SLITAITTNGAHPSKCVTIQRTLDGRLQVAGRKGFPHVIYARLWRWPDLHKNELKHVKYCQYAFDLKCDSVCVNPYHYERVVSPGIDLSGLTLQSNAPSSMMVKDEYVHD | |
RUO | |
SMAD4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4089 | |
SMAD4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
25 ug | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DPC4/JIP/MADH4 | |
SMAD4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ Human SMAD4 Partial ORF (NP_005350, 56 a.a. - 165 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal > 25μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido