missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human SLC9A1 Partial ORF (AAH12121, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Cantidad:
10 ug
25 ug
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
The Na+/H+ antiporter (SLC9A1) is a ubiquitous membrane-bound enzyme involved in pH regulation of vertebrate cells. It is specifically inhibited by the diuretic drug amiloride and activated by a variety of signals including growth factors, mitogens, neurotransmitters, tumor promoters, and others (Mattei et al., 1988 [PubMed 2846238]).[supplied by OMIM]
Sequence: VLRSHGLQLSPTASTIRSSEPPRERSIGDVTTAPPEVTPESRPVNHSVTDHGMKPRKAFPVLGIDYTHVRTPFEISLWILLACLMKIGFHVIPTISSIVP
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | AAH12121 |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 6548 |
Peso molecular | 36.41kDa |
Nombre | SLC9A1 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Cantidad | 25 ug |
Inmunógeno | VLRSHGLQLSPTASTIRSSEPPRERSIGDVTTAPPEVTPESRPVNHSVTDHGMKPRKAFPVLGIDYTHVRTPFEISLWILLACLMKIGFHVIPTISSIVP |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ Human SLC9A1 Partial ORF (AAH12121, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido