Learn More
Abnova™ Human SLC14A2 Partial ORF (NP_009094, 40 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16148275
Abnova™ Human SLC14A2 Partial ORF (NP_009094, 40 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. p-7097328
25 μg, 25 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16148275
Marca: Abnova™ H00008170Q01.25ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
In mammalian cells, urea is the chief end-product of nitrogen catabolism and plays an important role in the urinary concentration mechanism. Thus, the plasma membrane of erythrocytes and some renal epithelial cells exhibit an elevated urea permeability that is mediated by highly selective urea transporters. In mammals, 2 urea transporters have been identified: the renal tubular urea transporter, UT2, and the erythrocyte urea transporter, UT11 (SLC14A1; MIM 111000).[supplied by OMIM]
Sequence: ALPLLEMPEEKDLRSSNEDSHIVKIEKLNERSKRKDDGVAHRDSAGQRCICLSKAVGYLTGDMKEYRIWLKDKHLALQFIDWVLRGTAQ
Especificaciones
Número de acceso NP_009094
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8170
Peso molecular 35.53kDa
Nombre SLC14A2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Inmunógeno ALPLLEMPEEKDLRSSNEDSHIVKIEKLNERSKRKDDGVAHRDSAGQRCICLSKAVGYLTGDMKEYRIWLKDKHLALQFIDWVLRGTAQ
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen FLJ16167/HUT2/MGC119566/MGC119567/UT-A2/UT2/UTA/UTR/hUT-A6
Nombre común SLC14A2
Símbolo de gen SLC14A2
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human SLC14A2 Partial ORF (NP_009094, 40 a.a. - 128 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >