Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de Semaforina 4D humana
La Semaforina 4D humana cuantifica la Semaforina 4D humana en suero, plasma y sobrenadante.
712.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Número de acceso | A8; BB18; C9orf164; CD100; coll-4; GR3; M-Sema G; M-sema-G; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, (semaforina) 4 D; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, 4 D; sema J; Sema4d; Semacl2; SEMAJ; semaforina 4 D; semaforina H; semaforina-4 D; similar a semaforina-C 2; semaforina-J; Semcl2 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,62 a 150 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,62 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17125189
|
Invitrogen™
EH405RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17874140
|
Invitrogen™
EH405RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5420.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17104713
|
Invitrogen™
EH405RB |
96 pruebas |
712.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La Semaforina 4D humana cuantifica la Semaforina 4D humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Semaforina 4D humana natural y recombinante.
Las Semaforinas son quimiorrepelentes neuronales que dirigen neuronas pioneras durante el desarrollo del sistema nervioso. El CD100 (también conocido como semaforina 4d), un homodímero de 150 kDa, es una novedosa semaforina que induce a las células B a acumularse y mejora su viabilidad in vitro. El CD100 modifica la señalización de células B CD40-CD40L mediante el aumento de la agregación y supervivencia de células B y la expresión de CD23 de regulación descendente. El CD72 es un receptor de linfocitos para la semaforina CD100 de clase IV, que se ocupa de la regulación de la señalización de células B. El CD100 se expresa en reposo y en células T estimuladas por PHA. La proteína está débilmente expresada en células NK, células B transformadas en VEB, monocitos y líneas de células T de sangre periférica/tumorales, y con mayor densidad en células T activadas y células B.
Especificaciones
A8; BB18; C9orf164; CD100; coll-4; GR3; M-Sema G; M-sema-G; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, (semaforina) 4 D; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, 4 D; sema J; Sema4d; Semacl2; SEMAJ; semaforina 4 D; semaforina H; semaforina-4 D; similar a semaforina-C 2; semaforina-J; Semcl2 | |
0,62 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Sema4d | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl | |
CD100 (SEMA4D) | |
4 h 45 min |
De 0,62 a 150 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q92854 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |