Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de Semaforina 4D humana
Código de producto. 17874140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17874140 10 × 96 pruebas paquete de 10
17125189 5 x 96 pruebas cada uno
17104713 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17874140
Marca: Invitrogen™ EH405RBX10
La Semaforina 4D humana cuantifica la Semaforina 4D humana en suero, plasma y sobrenadante.
La Semaforina 4D humana cuantifica la Semaforina 4D humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Semaforina 4D humana natural y recombinante.
Las Semaforinas son quimiorrepelentes neuronales que dirigen neuronas pioneras durante el desarrollo del sistema nervioso. El CD100 (también conocido como semaforina 4d), un homodímero de 150 kDa, es una novedosa semaforina que induce a las células B a acumularse y mejora su viabilidad in vitro. El CD100 modifica la señalización de células B CD40-CD40L mediante el aumento de la agregación y supervivencia de células B y la expresión de CD23 de regulación descendente. El CD72 es un receptor de linfocitos para la semaforina CD100 de clase IV, que se ocupa de la regulación de la señalización de células B. El CD100 se expresa en reposo y en células T estimuladas por PHA. La proteína está débilmente expresada en células NK, células B transformadas en VEB, monocitos y líneas de células T de sangre periférica/tumorales, y con mayor densidad en células T activadas y células B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso A8; BB18; C9orf164; CD100; coll-4; GR3; M-Sema G; M-sema-G; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, (semaforina) 4 D; dominio de Sema, dominio de inmunoglobulina (Ig), dominio transmembranal (TM) y dominio citoplasmático corto, 4 D; sema J; Sema4d; Semacl2; SEMAJ; semaforina 4 D; semaforina H; semaforina-4 D; similar a semaforina-C 2; semaforina-J; Semcl2
Intervalo del ensayo De 0,62 a 150 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,62 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q92854
Símbolo de gen Sema4d
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD100 (SEMA4D)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min