Learn More
Abnova™ Human SCFD2 Full-length ORF (NP_689753.2, 1 a.a. - 684 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
Sequence: MSASGVLSFTQQGWEQVLAKVKRAVVYLDAACAESLHWGCGSTRLLEAVGGPDCHLREFEPDAIGGGAKQPKAVFVLSCLLKGRTVEILRDIICRSHFQYCVVVTTVSHAVHLTANHVPAAAAAEMEGQQPVFEQLEEKLCEWMGNMNYTAEVFHVPLLLAPVAPHFALTPAFASLFPLLPQDVHLLNSARPDKRKLGSLGDVDSTTLTPELLLQIRCLVSGLSSLCEHLGVREECFAVGSLSQVIAADLANYAPAKNRKKTAAGRASVVFVDRTLDLTGAVGHHGDNLVEKIISALPQLPGHTNDVMVNMIALTALHTEEENYNVVAPGCLSQSSDTTAKALWEALLNTKHKEAVMEVRRHLVEAASRENLPIKMSMGRVTPGQLMSYIQLFKNNLKALMNHCGLLQLGLATAQTLKHPQTAKWDNFLAFERLLLQSIGESAMSVVLNQLLPMIKPVTQRTNEDYSPEELLILLIYIYSVTGELTVDKDLCEAEEKVKKALAQVFCEESGLSPLLQKITDWDSSINLTFHKSKIAVDELFTSLRDIAGARSLLKQFKSVYVPGNHTHQASYKPLLKQVVEEIFHPERPDSVDIEHMSSGLTDLLKTGFSMFMKVSRPHPSDYPLLILFVVGGVTVSEVKMVKDLVASLKPGTQVIVLSTRLLKPLNIPELLFATDRLHPDLGF
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_689753.2 |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 152579 |
Peso molecular | 101.5kDa |
Nombre | SCFD2 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Cantidad | 25 μg |
Inmunógeno | MSASGVLSFTQQGWEQVLAKVKRAVVYLDAACAESLHWGCGSTRLLEAVGGPDCHLREFEPDAIGGGAKQPKAVFVLSCLLKGRTVEILRDIICRSHFQYCVVVTTVSHAVHLTANHVPAAAAAEMEGQQPVFEQLEEKLCEWMGNMNYTAEVFHVPLLLAPVAPHFALTPAFASLFPLLPQDVHLLNSARPDKRKLGSLGDVDSTTLTPELLLQIRCLVSGLSSLCEHLGVREECFAVGSLSQVIAADLANYAPAKNRKKTAAGRASVVFVDRTLDLTGAVGHHGDNLVEKIISALPQLPGHTNDVMVNMIALTALHTEEENYNVVAPGCLSQSSDTTAKALWEALLNTKHKEAVMEVRRHLVEAASRENLPIKMSMGRVTPGQLMSYIQLFKNNLKALMNHCGLLQLGLATAQTLKHPQTAKWDNFLAFERLLLQSIGESAMSVVLNQLLPMIKPVTQRTNEDYSPEELLILLIYIYSVTGELTVDKDLCEAEEKVKKALAQVFCEESGLSPLLQKITDWDSSINLTFHKSKIAVDELFTSLRDIAGARSLLKQFKSVYVPGNHTHQASYKPLLKQVVEEIFHPERPDSVDIEHMSSGLTDLLKTGFSMFMKVSRPHPSDYPLLILFVVGGVTVSEVKMVKDLVASLKPGTQVIVLSTRLLKPLNIPELLFATDRLHPDLGF |
Mostrar más |
Título del producto
Abnova™ Human SCFD2 Full-length ORF (NP_689753.2, 1 a.a. - 684 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido