Learn More
Abnova™ Human SAGE1 Partial ORF (NP_061136, 357 a.a. - 455 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_061136 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55511 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16148176
|
Abnova™
H00055511-Q01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16138176
|
Abnova™
H00055511-Q01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene belongs to a class of genes that are activated in tumors. These genes are expressed in tumors of different histologic types but not in normal tissues, except for spermatogenic cells and, for some, placenta. The proteins encoded by these genes appear to be strictly tumor specific, and hence may be excellent sources of antigens for cancer immunotherapy. This gene is expressed in sarcomas. [provided by RefSeq]
Sequence: PLPSNALSTVLPGLAYLATADMPAMSTRDQHATIIHNLREEKKDNSQPTPDNVLSAVTPELINLAGAGIPPMSTRDQYATVNHHVHEARMENGQRKQDNEspecificaciones
NP_061136 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SAGE | |
SAGE1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
55511 | |
SAGE1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PLPSNALSTVLPGLAYLATADMPAMSTRDQHATIIHNLREEKKDNSQPTPDNVLSAVTPELINLAGAGIPPMSTRDQYATVNHHVHEARMENGQRKQDN | |
RUO | |
SAGE1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |