Learn More
Abnova™ Human RNF39 Partial ORF (NP_079512.1, 321 a.a. - 420 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00080352-Q01.25ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16100307
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This gene lies within the major histocompatibility complex class I region on chromosome 6. Studies of a similar rat protein suggest that this gene encodes a protein that plays a role in an early phase of synaptic plasticity. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: QRKGCVRLCPAGAVWAVEGRGGRLWALTAPEPTLLGGVEPPPRRIRVDLDWERGRVAFYDGRSLDLLYAFQAPGPLGERIFPLFCTCDPRAPLRIVPAES
Especificaciones
Especificaciones
NP_079512.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QRKGCVRLCPAGAVWAVEGRGGRLWALTAPEPTLLGGVEPPPRRIRVDLDWERGRVAFYDGRSLDLLYAFQAPGPLGERIFPLFCTCDPRAPLRIVPAES
RUO
RNF39
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
80352
RNF39 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 μg
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HZF/HZFW/LIRF
RNF39
Recombinant
wheat germ expression system
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Abnova™ Human RNF39 Partial ORF (NP_079512.1, 321 a.a. - 420 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal > 25μg