Learn More
Abnova™ Human RFNG Partial ORF (AAC51359.1, 82 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso AAC51359.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5986
Peso molecular 37.73kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16104315
Ver documentos
Abnova™
H00005986-Q01.25ug
25 ug Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16194305
Ver documentos
Abnova™
H00005986-Q01.10ug
10 ug Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Sequence: LGSFMSTAEQVRLPDDCTVGYIVEGLLGARLLHSPLFHSHLENLQRLPPDTLLQQVTLSHGGPENPQNVVNVAGGFSLHQDPTRFKSIHCLLYPDTDWCPRQKQGAPTS
Especificaciones
Especificaciones
AAC51359.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RFNG
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5986
RFNG (Human) Recombinant Protein (Q01)
LGSFMSTAEQVRLPDDCTVGYIVEGLLGARLLHSPLFHSHLENLQRLPPDTLLQQVTLSHGGPENPQNVVNVAGGFSLHQDPTRFKSIHCLLYPDTDWCPRQKQGAPTS
RUO
RFNG
Recombinant
wheat germ expression system
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Abnova™ Human RFNG Partial ORF (AAC51359.1, 82 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal