Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant G-CSF, ACF
Granulocyte colony-stimulating factor, animal component-free
270.00€ - 5196.15€
Especificaciones
Nombre | Colony-stimulating factor 3, CSF-3, MGI-1G, Pluripoietin |
---|---|
Tipo de célula | Cancer Cells and Cell Lines; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Neurons |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17109661
|
STEMCELL Technologies
78138.1 |
100 μg |
1069.20€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17119661
|
STEMCELL Technologies
78138.2 |
1000 μg |
5196.15€
1000 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17199651
|
STEMCELL Technologies
78138 |
10 μg |
270.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) is a member of the CSF family of glycoproteins that regulate hematopoietic cell proliferation, differentiation, and function
- It is a key cytokine involved in the production of neutrophils and the stimulation of granulocyte colony formation from hematopoietic progenitor cells
- G-CSF causes a range of effects including a transient reduction of SDF-1 expression, the activation of metalloproteases that cleave VCAM-1, and the release of norepinephrine from the sympathetic nervous system, leading to the release or mobilization of hematopoietic stem cells from the bone marrow into the periphery
- The G-CSF receptor is expressed on a variety of hematopoietic cells, including myeloid-committed progenitor cells, neutrophils, granulocytes, and monocytes
Especificaciones
Colony-stimulating factor 3, CSF-3, MGI-1G, Pluripoietin | |
Cancer Cells and Cell Lines; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesoderm, PSC-Derived; Neurons | |
≥95% |