Learn More
Abnova™ Human PHF19 Full-length ORF (NP_001009936.1, 1 a.a. - 207 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001009936.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 26147 |
Peso molecular | 48.9kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16128132
|
Abnova™
H00026147-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16118132
|
Abnova™
H00026147-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sequence: MENRALDPGTRDSYGATSHLPNKGALAKVKNNFKDLMSKLTEGQYVLCRWTDGLYYLGKIKRVSSSKQSCLVTFEDNSKYWVLWKDIQHAGVPGEEPKCNICLGKTSGPLNEILICGKCGLGYHQQCHIPIAGSADQPLLTPWFCRRCIFALAVRVSLPSSPVPASPASSSGADQRLPSQSLSSKQKGHTWALETDSASATVLGQDLEspecificaciones
NP_001009936.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
48.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MENRALDPGTRDSYGATSHLPNKGALAKVKNNFKDLMSKLTEGQYVLCRWTDGLYYLGKIKRVSSSKQSCLVTFEDNSKYWVLWKDIQHAGVPGEEPKCNICLGKTSGPLNEILICGKCGLGYHQQCHIPIAGSADQPLLTPWFCRRCIFALAVRVSLPSSPVPASPASSSGADQRLPSQSLSSKQKGHTWALETDSASATVLGQDL | |
RUO | |
PHF19 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
26147 | |
PHF19 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC131698/MGC149712/MGC149713/MGC23929/MTF2L1/PCL3 | |
PHF19 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ Human PHF19 Full-length ORF (NP_001009936.1, 1 a.a. - 207 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal