missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human PGC1 alpha Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
183.00€ - 438.00€
Especificaciones
Antígeno | PGC1 alpha |
---|---|
Clon | 474915 |
Dilución | Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18751977
|
R&D Systems
MAB10784-SP |
25 μg |
183.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18752857
|
R&D Systems
MAB10784-100 |
100 μg |
438.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PGC1 alpha Monoclonal antibody specifically detects PGC1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ImmunocytochemistryEspecificaciones
PGC1 alpha | |
Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
LEM6, Ligand effect modulator 6, ligand effect modulator-6, L-PGC-1alpha, peroxisome proliferative activated receptor, gamma, coactivator 1, alpha, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 alpha transcript variant B4-3ext, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 alpha transcript variant B4-8a, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 alpha transcript variant B5-NT, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha, peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha, PGC1, PGC-1(alpha), PGC1A, PGC-1-alpha, PGC1APGC-1(alpha), PGC1peroxisome proliferative activated receptor, gamma, coactivator 1, PGC-1v, PPAR gamma coactivator variant form, PPAR gamma coactivator-1, PPARgamma coactivator 1alpha, PPAR-gamma coactivator 1-alpha, PPARGC1, PPARGC1A, PPARGC-1-alpha | |
E. coli-derived human PGC1 alpha , Glu11-Ile280, Accession # Q9UBK2 | |
Primary | |
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |
474915 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q9UBK2 | |
10891 | |
IgG1 | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Human PGC1 alpha Antibody, R&D Systems™