missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PGC1 alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18751977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18751977 25 μg 25 microgramos
18752857 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18751977

Marca: R&D Systems MAB10784SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PGC1 alpha Monoclonal antibody specifically detects PGC1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PGC1 alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 474915
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q9UBK2
Alias de gen LEM6, Ligand effect modulator 6, ligand effect modulator-6, L-PGC-1alpha, peroxisome proliferative activated receptor, gamma, coactivator 1, alpha, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 alpha transcript variant B4-3ext, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 alpha transcript variant B4-8a, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 alpha transcript variant B5-NT, peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha, peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha, PGC1, PGC-1(alpha), PGC1A, PGC-1-alpha, PGC1APGC-1(alpha), PGC1peroxisome proliferative activated receptor, gamma, coactivator 1, PGC-1v, PPAR gamma coactivator variant form, PPAR gamma coactivator-1, PPARgamma coactivator 1alpha, PPAR-gamma coactivator 1-alpha, PPARGC1, PPARGC1A, PPARGC-1-alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived human PGC1 alpha , Glu11-Ile280, Accession # Q9UBK2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10891
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.