Learn More
Abnova™ Human NUP37 Full-length ORF (NP_076962.2, 1 a.a. - 326 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
Bidirectional transport of macromolecules between the cytoplasm and nucleus occurs through nuclear pore complexes (NPCs) embedded in the nuclear envelope. NPCs are composed of subcomplexes, and NUP37 is part of one such subcomplex, Nup107-160 (Loiodice et al., 2004 [PubMed 15146057]).[supplied by OMIM]
Sequence: MKQDASRNAAYTVDCEDYVHVVEFNPFENGDSGNLIAYGGNNYVVIGTCTFQEEEADVEGIQYKTLRTFHHGVRVDGIAWSPETRLDSLPPVIKFCTSAADMKIRLFTSDLQDKNEYKVLEGHTDFINGLVFDPKEGQEIASVSDDHTCRIWNLEGVQTAHFVLHSPGMSVCWHPEETFKLMVAEKNGTIRFYDLLAQQAILSLESEQVPLMSAHWCLKNTFKVGAVAGNDWLIWDITRSSYPQNKRPVHMDRACLFRWSTISENLFATTGYPGKMASQFQIHHLGHPQPILMGSVAVGSGLSWHRTLPLCVIGGDHKLLFWVTEV
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_076962.2 |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 79023 |
Peso molecular | 63.1kDa |
Nombre | NUP37 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Cantidad | 10 μg |
Inmunógeno | MKQDASRNAAYTVDCEDYVHVVEFNPFENGDSGNLIAYGGNNYVVIGTCTFQEEEADVEGIQYKTLRTFHHGVRVDGIAWSPETRLDSLPPVIKFCTSAADMKIRLFTSDLQDKNEYKVLEGHTDFINGLVFDPKEGQEIASVSDDHTCRIWNLEGVQTAHFVLHSPGMSVCWHPEETFKLMVAEKNGTIRFYDLLAQQAILSLESEQVPLMSAHWCLKNTFKVGAVAGNDWLIWDITRSSYPQNKRPVHMDRACLFRWSTISENLFATTGYPGKMASQFQIHHLGHPQPILMGSVAVGSGLSWHRTLPLCVIGGDHKLLFWVTEV |
Mostrar más |
Título del producto
Abnova™ Human NUP37 Full-length ORF (NP_076962.2, 1 a.a. - 326 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido