missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human NPY Full-length ORF (NP_000896.1, 1 a.a. - 97 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16170798

Abnova™ Human NPY Full-length ORF (NP_000896.1, 1 a.a. - 97 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Código de producto. 16170798
10 ug, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 ug
25 ug
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16170798

Marca: Abnova™ H00004852P02.10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: MLGNKRLGLSGLTLALSLLVCLGALAEAYPSKPDNPGEDAPAEDMARYYSALRHYINLITRQRYGKRSSPETLISDLLMRESTENVPRTRLEDPAMW

Especificaciones

Número de acceso NP_000896.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4852
Peso molecular 37.3kDa
Nombre NPY (Human) Recombinant Protein (P02)
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 ug
Inmunógeno MLGNKRLGLSGLTLALSLLVCLGALAEAYPSKPDNPGEDAPAEDMARYYSALRHYINLITRQRYGKRSSPETLISDLLMRESTENVPRTRLEDPAMW
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen PYY4
Nombre común NPY
Símbolo de gen NPY
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Abnova™ Human NPY Full-length ORF (NP_000896.1, 1 a.a. - 97 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado