missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Invitrogen™ Human NIP7 (aa 90-180) Control Fragment Recombinant Protein Código de producto.: 30207293

Invitrogen™ Human NIP7 (aa 90-180) Control Fragment Recombinant Protein

Código de producto. 30207293
100 μL, 100 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30207293

Marca: Invitrogen™ RP104724

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (99%), Rat (99%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-65279 (PA5-65279. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

NIP7 contains 1PUA domain and belongs to the NIP7 family. It may play a role in 60S ribosomal subunit synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9Y221
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 51388
Nombre Human NIP7 (aa 90-180) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 1110017C15Rik; 60 S ribosome subunit biogenesis protein NIP7 homolog; 60 S ribosome subunit biogenesis protein NIP-like protein-like protein; 6330509M23Rik; AA408773; AA410017; CGI-37; FLJ10296; HSPC031; HSPC180; hypothetical protein LOC553616; KD93; kDa93; Nip7; NIP7 nucleolar pre-rRNA processing protein; NIP7, nucleolar pre-rRNA processing protein; Nip7p; nuclear import 7; nuclear import 7 homolog; nuclear import 7 homolog (S. cerevisiae); nucleolar pre-rRNA processing protein NIP7; OK/SW-cl0.76; OK/SW-cl0.78; pEachy; PUA protein; Saccharomyces cerevisiae Nip7p homolog; zgc:110384
Nombre común NIP7
Símbolo de gen Nip7
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia APYAKYKVWIKPGAEQSFLYGNHVLKSGLGRITENTSQYQGVVVYSMADIPLGFGVAAKSTQDCRKVDPMAIVVFHQADIGEYVRHEETLT
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Invitrogen™ Human NIP7 (aa 90-180) Control Fragment Recombinant Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado