Learn More
Abnova™ Human MPP4 Partial ORF (NP_149055, 1 a.a. - 109 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16139346
Abnova™ Human MPP4 Partial ORF (NP_149055, 1 a.a. - 109 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16139346
25 μg, 25 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16139346
Marca: Abnova™ H00058538Q01.25ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) protein family, with an N-terminal PDZ domain, a central src homology 3 region (SH3), and a C-terminal guanylate kinase-like (GUK) domain. The protein is localized to the outer limiting membrane in the retina, and is thought to function in photoreceptor polarity and the organization of specialized intercellular junctions. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MIQSDKGADPPDKKDMKLSTATNPQNGLSQILRLVLQELSLFYSRDVNGVCLLYDLLHSPWLQALLKIYDCLQEFKEKKLVPATPHAQVLSYEVVELLRETPTSPEIQE
Especificaciones
Número de acceso NP_149055
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 58538
Peso molecular 37.73kDa
Nombre MPP4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Inmunógeno MIQSDKGADPPDKKDMKLSTATNPQNGLSQILRLVLQELSLFYSRDVNGVCLLYDLLHSPWLQALLKIYDCLQEFKEKKLVPATPHAQVLSYEVVELLRETPTSPEIQE
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen ALS2CR5/DLG6
Nombre común MPP4
Símbolo de gen MPP4
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human MPP4 Partial ORF (NP_149055, 1 a.a. - 109 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >