missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
ACROBiosystems Human M-CSF R / CSF1R / CD115 Protein, Fc Tag, low endotoxin Código de producto.: 15836497

ACROBiosystems Human M-CSF R / CSF1R / CD115 Protein, Fc Tag, low endotoxin

Código de producto. 15836497
1 mg, 1 miligramo
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
200 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
200 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15836497

Marca: ACROBiosystems CSRH52581MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

low endotoxin

Colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R) is also known as macrophage colony-stimulating factor receptor (M-CSFR), CD115 Cluster of Differentiation 115 (CD115), C-FMS, CSFR, FIM2, FMS, and is a member of the typeIII subfamily of receptor tyrosine kinases (RTKs). CSF1R is a receptor for a cytokine called colony stimulating factor 1, The protein encoded by the CSFR1 gene is the receptor for colony stimulating factor 1, a cytokine which controls the production, differentiation, and function of macrophages. This receptor mediates most, if not all, of the biological effects of this cytokine. Ligand binding activates CSFR1 through a process of oligomerization and transphosphorylation . Mutations in CSF1R are associated with chronic myelomonocytic leukemia and type M4 acute myeloblastic leukemia. Increased levels of CSF1R1 are found in microglia in Alzheimer's disease and after brain injuries. The increased receptor expression causes microglia to become more active. Both CSF1R, and its ligand colony stimulating factor 1 play an important role in the development of the mammary gland and may be involved in the process of mammary gland carcinogenesis.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 80.6 kDa. The protein migrates as 100-150 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.

Especificaciones

Número de acceso NP_005202.2
Peso molecular 80.6 kDa
Cantidad 1 mg
Fuente Human M-CSF R, Fc Tag, low endotoxin (CSR-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 20 - Glu 512 (Accession # NP_005202.2).
Inmunógeno Ile 20 - Glu 512
Requisitos de almacenamiento -20°C
Alias de gen CSF1R,C-FMS,CD115,CSFR,FIM2,FMS,M-CSFR
Nombre común M-CSF R
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Etiqueta de proteína Fc Tag
Tampón PBS, pH7.4
Nivel de endotoxinas Less than 0.1 EU / μg by the LAL method.
Sistema de expresión HEK293
Formulario Powder
Subtipo de proteína Bio-Markers and CD Antigens
Grado de pureza o calidad >95% as determined by SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto
ACROBiosystems Human M-CSF R / CSF1R / CD115 Protein, Fc Tag, low endotoxin

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado