Learn More
Abnova™ Human LRRC23 Full-length ORF (AAH29858.1, 1 a.a. - 343 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16184692
Abnova™ Human LRRC23 Full-length ORF (AAH29858.1, 1 a.a. - 343 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16184692
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16184692
Marca: Abnova™ H00010233P01.10ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MSDEDDLEDSEPDQDDSEKEEDEKETEEGEDYRKEGEEFPEEWLPTPLTEDMMKEGLSLLCKTGNGLAHAYVKLEVKERDLTDIYLLRSYIHLRYVDISENHLTDLSPLNYLTHLLWLKADGNLLRSAQMNELPYLQIASFAYNQITDTEGISHPRLETLNLKGNSIHMVTGLDPEKLISLHTVELRGNQLESTLGINLPKLKNLYLAQNMLKKVEGLEDLSNLTTLHLRDNQIDTLSGFSREMKSLQYLNLRGNMVANLGELAKLRDLPKLRALVLLDNPCTDETSYRQEALVQMPYLERLDKEFYEEEERAEADVIRQRLKEEKEQEPEPQRDLEPEQSLI
Especificaciones
Número de acceso AAH29858.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10233
Peso molecular 66.1kDa
Nombre LRRC23 (Human) Recombinant Protein (P01)
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Inmunógeno MSDEDDLEDSEPDQDDSEKEEDEKETEEGEDYRKEGEEFPEEWLPTPLTEDMMKEGLSLLCKTGNGLAHAYVKLEVKERDLTDIYLLRSYIHLRYVDISENHLTDLSPLNYLTHLLWLKADGNLLRSAQMNELPYLQIASFAYNQITDTEGISHPRLETLNLKGNSIHMVTGLDPEKLISLHTVELRGNQLESTLGINLPKLKNLYLAQNMLKKVEGLEDLSNLTTLHLRDNQIDTLSGFSREMKSLQYLNLRGNMVANLGELAKLRDLPKLRALVLLDNPCTDETSYRQEALVQMPYLERLDKEFYEEEERAEADVIRQRLKEEKEQEPEPQRDLEPEQSLI
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen LRPB7
Nombre común LRRC23
Símbolo de gen LRRC23
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human LRRC23 Full-length ORF (AAH29858.1, 1 a.a. - 343 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >