Learn More
Abnova™ Human LOC91614 Partial ORF (NP_631899, 393 a.a. - 499 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
Sequence: NPSEFKLQKESDNRMVVKRIFSKAIVDNKNLSKGKTDLLVLFLMDHQKDVFKIPGTLHKIVSVKLMAIQNGRDPNRDAGYIYCQRIDQRDYSNNTEKTTKDELLNLL
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_631899 |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 91614 |
Peso molecular | 37.51kDa |
Nombre | LOC91614 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Cantidad | 25 μg |
Inmunógeno | NPSEFKLQKESDNRMVVKRIFSKAIVDNKNLSKGKTDLLVLFLMDHQKDVFKIPGTLHKIVSVKLMAIQNGRDPNRDAGYIYCQRIDQRDYSNNTEKTTKDELLNLL |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Mostrar más |
Título del producto
Abnova™ Human LOC91614 Partial ORF (NP_631899, 393 a.a. - 499 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido