Learn More
Abnova™ Human LIX1 Full-length ORF (NP_694966.2, 1 a.a. - 282 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16109073
Abnova™ Human LIX1 Full-length ORF (NP_694966.2, 1 a.a. - 282 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16109073
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16109073
Marca: Abnova™ H00167410P01.10ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MDITLESLRHIIAQVLPHRDPALVFKDLNVVSMLQEFWESKQQQKAAFPSEGVVVYESLPAPGPPFVSYVTLPGGSCFGNFQCCLSRAEARRDAAKVALINSLFNELPSRRITKEFIMESVQEAVASTSGTLDDADDPSTSVGAYHYMLESNMGKTMLEFQELMTIFQLLHWNGSLKALRETKCSRQEVISYYSQYSLDEKMRSHMALDWIMKERDSPGIVSQELRMALRQLEEARKAGQELRFYKEKKEILSLALTQICSDPDTSSPSDDQLSLTALCGYH
Especificaciones
Número de acceso NP_694966.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 167410
Peso molecular 58.2kDa
Nombre LIX1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Inmunógeno MDITLESLRHIIAQVLPHRDPALVFKDLNVVSMLQEFWESKQQQKAAFPSEGVVVYESLPAPGPPFVSYVTLPGGSCFGNFQCCLSRAEARRDAAKVALINSLFNELPSRRITKEFIMESVQEAVASTSGTLDDADDPSTSVGAYHYMLESNMGKTMLEFQELMTIFQLLHWNGSLKALRETKCSRQEVISYYSQYSLDEKMRSHMALDWIMKERDSPGIVSQELRMALRQLEEARKAGQELRFYKEKKEILSLALTQICSDPDTSSPSDDQLSLTALCGYH
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen C5orf11/FLJ25534
Nombre común LIX1
Símbolo de gen LIX1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Título del producto
Abnova™ Human LIX1 Full-length ORF (NP_694966.2, 1 a.a. - 282 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >