Learn More
Abnova™ Human LGI4 Partial ORF (NP_644813, 438 a.a. - 537 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_644813
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 163175
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16182267
Ver documentos
Abnova™
H00163175-Q01.25ug
25 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16172267
Ver documentos
Abnova™
H00163175-Q01.10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Sequence: DGSMFRLLQQLPSRGAHVFQPLLIARDQLAILGSDFAFSQVLRLEPDKGLLEPLQELGPPALVAPRAFAHITMAGRRFLFAACFKGPTQIYQHHEIDLSA
Especificaciones
Especificaciones
NP_644813
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LGIL3
LGI4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
163175
LGI4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DGSMFRLLQQLPSRGAHVFQPLLIARDQLAILGSDFAFSQVLRLEPDKGLLEPLQELGPPALVAPRAFAHITMAGRRFLFAACFKGPTQIYQHHEIDLSA
RUO
LGI4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Abnova™ Human LGI4 Partial ORF (NP_644813, 438 a.a. - 537 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal