Learn More
Gibco™ Human LAG-1 (CCL4L1) Recombinant Protein, PeproTech® Código de producto.: 17882983
Gibco™ Human LAG-1 (CCL4L1) Recombinant Protein, PeproTech®
Código de producto. 17882983
250 μg, 250 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 17882983
Marca: Gibco™ 30058250UG
Recombinant Protein
Recombinant Human LAG-1 is a 7.7 kDa protein containing 69 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
LAG-1 is CC chemokine that signals through the CCR5 receptor. LAG-1 is identical to MIP-1beta (ACT II isotype) except for two amino acid substitutions; arginine for histidine at position 22 and serine for glycine at position 47 of the mature protein. LAG-1 chemoattracts monocytes, and exhibits activity as an HIV-suppressive factor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q8NHW4
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 388372
Peso molecular 7.7 kDa
Nombre Human LAG-1 (CCL4L1)
Cantidad 250 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Nombre común CCL4L1
Símbolo de gen CCL4L1
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract CCR5-transfected cells using a concentration of 0.1-10.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia APMGSDPPTA CCFSYTARKL PRNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRSKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Título del producto
Gibco™ Human LAG-1 (CCL4L1) Recombinant Protein, PeproTech® >