missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Gibco™ Human LAG-1 (CCL4L1) Recombinant Protein, PeproTech® Código de producto.: 17862153

Gibco™ Human LAG-1 (CCL4L1) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17862153
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17862153

Marca: Gibco™ 300581MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human LAG-1 is a 7.7 kDa protein containing 69 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

LAG-1 is CC chemokine that signals through the CCR5 receptor. LAG-1 is identical to MIP-1beta (ACT II isotype) except for two amino acid substitutions; arginine for histidine at position 22 and serine for glycine at position 47 of the mature protein. LAG-1 chemoattracts monocytes, and exhibits activity as an HIV-suppressive factor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q8NHW4
Para utilizar con (aplicación) Functional Assay
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 388372
Peso molecular 7.7 kDa
Nombre Human LAG-1 (CCL4L1)
Cantidad 1 mg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Nombre común CCL4L1
Símbolo de gen CCL4L1
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract CCR5-transfected cells using a concentration of 0.1-10.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia APMGSDPPTA CCFSYTARKL PRNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRSKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Gibco™ Human LAG-1 (CCL4L1) Recombinant Protein, PeproTech® >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado