Learn More
Abnova™ Human KRT28 Full-length ORF (AAI48795.1, 1 a.a. - 464 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Descripción
This gene encodes a member of the type I (acidic) keratin family, which belongs to the superfamily of intermediate filament (IF) proteins. Keratins are heteropolymeric structural proteins which form the intermediate filament. These filaments, along with actin microfilaments and microtubules, compose the cytoskeleton of epithelial cells. The type I keratin genes are clustered in a region of chromosome 17q12-q21. [provided by RefSeq]
Sequence: MSLQFSNGSRHVCLRSGAGSVRPLNGGAGFAGSSACGGSVAGSEFSCALGGGLGSVPGGSHAGGALGNAACIGFAGSEGGLLSGNEKVTMQNLNDRLASYLDNVRALEEANAELERKIKGWYEKYGPGSCRGLDHDYSRYHLTIEDLKNKIISSTTTNANVILQIDNARLAADDFRLKYENELTLHQNVEADINGLRRVLDELTLCRTDQELQYESLSEEMTYLKKNHEEEMKALQCAAGGNVNVEMNAAPGVDLAVLLNNMRAEYEALAEQNRKDAEAWFNEKSASLQQQISHDSGAATFARSQLTEMRRTLQTLEIQLQSLMATKHSLECSLTETESNYCTQLAQIQAQIGALEEQLHQVRTETEGQKLEYEHLLDVKVHLEKEIETYCRLIDGDGNSCSKSKGFGSGSPGNSSKDLSKTTLVKTVVEELDQRGKVLSSRIHSIEEKTSKMTNGKTEQRVPF
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | AAI48795.1 |
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 162605 |
Peso molecular | 77.99kDa |
Nombre | KRT28 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Cantidad | 25 μg |
Inmunógeno | MSLQFSNGSRHVCLRSGAGSVRPLNGGAGFAGSSACGGSVAGSEFSCALGGGLGSVPGGSHAGGALGNAACIGFAGSEGGLLSGNEKVTMQNLNDRLASYLDNVRALEEANAELERKIKGWYEKYGPGSCRGLDHDYSRYHLTIEDLKNKIISSTTTNANVILQIDNARLAADDFRLKYENELTLHQNVEADINGLRRVLDELTLCRTDQELQYESLSEEMTYLKKNHEEEMKALQCAAGGNVNVEMNAAPGVDLAVLLNNMRAEYEALAEQNRKDAEAWFNEKSASLQQQISHDSGAATFARSQLTEMRRTLQTLEIQLQSLMATKHSLECSLTETESNYCTQLAQIQAQIGALEEQLHQVRTETEGQKLEYEHLLDVKVHLEKEIETYCRLIDGDGNSCSKSKGFGSGSPGNSSKDLSKTTLVKTVVEELDQRGKVLSSRIHSIEEKTSKMTNGKTEQRVPF |
Mostrar más |
Título del producto
Abnova™ Human KRT28 Full-length ORF (AAI48795.1, 1 a.a. - 464 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido