Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-7 R alfa/CD127 humana
La IL-7 R alfa/CD127 humana cuantifica la IL-7 R alfa/CD127 humana en suero, plasma y sobrenadante.
710.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Número de acceso | CD127; antígeno CD127; CDW127; receptor de la IL 7; IL 7 R a; subunidad alfa de la IL 7 R; IL 7 R a; IL 7 Ra; IL 7 Ra; receptor de la IL7; cadena alfa del receptor de la IL-7; subunidad alfa del receptor de la IL7; subunidad alfa del receptor de la IL-7; Il7r; IL-7 R; IL7R a; IL7R alfa; subunidad alfa de la IL7R; subunidad alfa de la IL-7 R; IL7R a; IL7RA; IL-7 RA; IL-7 Ralpha; IL-7 R-alfa; IL7Ra; ILRA; receptor de interleucina 7; cadena alfa del receptor de interleucina 7; isoforma H5-6 del receptor de interleucina 7; subunidad alfa del receptor de interleucina 7; subunidad alfa del receptor de interleucina 7; MGC107557; sCD127; receptor soluble de IL 7; IL 7 R soluble |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,14 a 100 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,14 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17175039
|
Invitrogen™
EH276RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17824110
|
Invitrogen™
EH276RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5420.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17104573
|
Invitrogen™
EH276RB |
96 pruebas |
710.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La IL-7 R alfa/CD127 humana cuantifica la IL-7 R alfa/CD127 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la IL-7 R alfa/CD127 humana natural y recombinante.
La CD127 (Interleukin-7, IL-7) es una glicoproteína implicada en la regulación de la linfopoyesis. La respuesta de las células a CD127 depende de la presencia del receptor de interleucina 7 (IL7R); el receptor activo es un heterodímero de cadena alfa/gama. La CD127 está formada por una cadena alfa y una cadena gamma. La cadena gamma(c), que también se asocia con el receptor de interleucina-2, sirve principalmente para activar la transducción de señales por el complejo IL7R, mientras que la cadena alfa del IL7R determina eventos de señalización específicos a través de su asociación con moléculas de señalización citoplasmáticas. La CD127 promueve la proliferación de células B precursoras, timocitos, progenitores de células T y células T maduras CD4+ y CD8+. Los efectos biológicos de la IL7 están mediados por la unión de la IL7 al receptor específico de la superficie celular. Las enfermedades asociadas a la disfunción de CD127 incluyen la inmunodeficiencia combinada severa y la inmunodeficiencia combinada severa de células T negativas/células B negativas/NK positivas.
Especificaciones
CD127; antígeno CD127; CDW127; receptor de la IL 7; IL 7 R a; subunidad alfa de la IL 7 R; IL 7 R a; IL 7 Ra; IL 7 Ra; receptor de la IL7; cadena alfa del receptor de la IL-7; subunidad alfa del receptor de la IL7; subunidad alfa del receptor de la IL-7; Il7r; IL-7 R; IL7R a; IL7R alfa; subunidad alfa de la IL7R; subunidad alfa de la IL-7 R; IL7R a; IL7RA; IL-7 RA; IL-7 Ralpha; IL-7 R-alfa; IL7Ra; ILRA; receptor de interleucina 7; cadena alfa del receptor de interleucina 7; isoforma H5-6 del receptor de interleucina 7; subunidad alfa del receptor de interleucina 7; subunidad alfa del receptor de interleucina 7; MGC107557; sCD127; receptor soluble de IL 7; IL 7 R soluble | |
0,14 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Il7r | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl | |
CD127 | |
4 h 45 min |
De 0,14 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P16871 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.