Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-7 R alfa/CD127 humana
Descripción
La IL-7 R alfa/CD127 humana cuantifica la IL-7 R alfa/CD127 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la IL-7 R alfa/CD127 humana natural y recombinante.
La CD127 (Interleukin-7, IL-7) es una glicoproteína implicada en la regulación de la linfopoyesis. La respuesta de las células a CD127 depende de la presencia del receptor de interleucina 7 (IL7R); el receptor activo es un heterodímero de cadena alfa/gama. La CD127 está formada por una cadena alfa y una cadena gamma. La cadena gamma(c), que también se asocia con el receptor de interleucina-2, sirve principalmente para activar la transducción de señales por el complejo IL7R, mientras que la cadena alfa del IL7R determina eventos de señalización específicos a través de su asociación con moléculas de señalización citoplasmáticas. La CD127 promueve la proliferación de células B precursoras, timocitos, progenitores de células T y células T maduras CD4+ y CD8+. Los efectos biológicos de la IL7 están mediados por la unión de la IL7 al receptor específico de la superficie celular. Las enfermedades asociadas a la disfunción de CD127 incluyen la inmunodeficiencia combinada severa y la inmunodeficiencia combinada severa de células T negativas/células B negativas/NK positivas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD127; antígeno CD127; CDW127; receptor de la IL 7; IL 7 R a; subunidad alfa de la IL 7 R; IL 7 R a; IL 7 Ra; IL 7 Ra; receptor de la IL7; cadena alfa del receptor de la IL-7; subunidad alfa del receptor de la IL7; subunidad alfa del receptor de la IL-7; Il7r; IL-7 R; IL7R a; IL7R alfa; subunidad alfa de la IL7R; subunidad alfa de la IL-7 R; IL7R a; IL7RA; IL-7 RA; IL-7 Ralpha; IL-7 R-alfa; IL7Ra; ILRA; receptor de interleucina 7; cadena alfa del receptor de interleucina 7; isoforma H5-6 del receptor de interleucina 7; subunidad alfa del receptor de interleucina 7; subunidad alfa del receptor de interleucina 7; MGC107557; sCD127; receptor soluble de IL 7; IL 7 R soluble |
| Intervalo del ensayo | De 0,14 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,14 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P16871 |
| Símbolo de gen | Il7r |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |