missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IGF-I R/IGF1R PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
252.00€ - 480.00€
Especificaciones
Antígeno | IGF-I R |
---|---|
Clon | 33255 |
Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18778899
![]() |
R&D Systems
FAB391P-025 |
25 Tests |
252.00€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18756486
![]() |
R&D Systems
FAB391P-100 |
100 Tests |
480.00€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IGF-I R/IGF1R Monoclonal specifically detects IGF-I R/IGF1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
IGF-I R | |
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
CD221, CD221 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, IGF1R, IGF-1R, IGF-I receptor, IGFIR, IGF-IR, IGFR, insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2 | |
IGF1R | |
IgG1 | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
Detects human IGF-I R in sandwich ELISAs and Western blots. In sandwich ELISAs, less than 0.15% cross-reactivity or interference was observed with recombinant human (rh) IGF-I, rhIGF-II, rhIL-3 R alpha , rhIL-9 R, and rhTGF-beta RII. |
33255 | |
Flow Cytometry | |
R-PE | |
Mouse | |
Human | |
P08069 | |
3480 | |
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IGF-I R Glu31-Asn932 Accession # P08069 | |
Primary | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Human IGF-I R/IGF1R PE-conjugated Antibody, R&D Systems™