missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IGF-I R/IGF1R PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18756486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18756486 100 Tests 100 tests
18778899 25 Tests 25 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18756486

Marca: R&D Systems FAB391P100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

IGF-I R/IGF1R Monoclonal specifically detects IGF-I R/IGF1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGF-I R
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 33255
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P08069
Alias de gen CD221, CD221 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, IGF1R, IGF-1R, IGF-I receptor, IGFIR, IGF-IR, IGFR, insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2
Símbolos de los genes IGF1R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IGF-I R Glu31-Asn932 Accession # P08069
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3480
Especificidad de la prueba Detects human IGF-I R in sandwich ELISAs and Western blots. In sandwich ELISAs, less than 0.15% cross-reactivity or interference was observed with recombinant human (rh) IGF-I, rhIGF-II, rhIL-3 R alpha , rhIL-9 R, and rhTGF-beta RII.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.