Learn More
ACROBiosystems Human IFN-gamma R1 / IFNGR1 Protein, His Tag
Descripción
Interferon gamma receptor 1 (IFNGR1) is also known as CD antigen CD119, which belongs to the type II cytokine receptor family. IFNGR1 contains two fibronectin type-III domains and two Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains. IFNGR1 / CD119 is receptor for interferon gamma. Two receptors bind one interferon gamma (IFNG) dimer.
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | AAH05333 |
Peso molecular | 26.6 kDa |
Cantidad | 200 μg |
Fuente | Human IFN-gamma R1, His Tag (IF1-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 18 - Gly 245 (Accession # AAH05333). |
Inmunógeno | Glu 18 - Gly 245 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Alias de gen | IFNGR1,CD119,CDw119,IFNGR,IFN-gamma-R1 |
Nombre común | IFN-gamma R1 |
Conjugado | Unconjugated |
Especie | Human |
Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.