missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
ACROBiosystems Human IFN-gamma R1 / IFNGR1 Protein, Fc Tag Código de producto.: 15896967

ACROBiosystems Human IFN-gamma R1 / IFNGR1 Protein, Fc Tag

Código de producto. 15896967
200 μg, 200 microgramos
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
200 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
200 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15896967

Marca: ACROBiosystems IF1H5254200UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Interferon gamma receptor 1 (IFNGR1) is also known as CD antigen CD119, which belongs to the type II cytokine receptor family. IFNGR1 contains two fibronectin type-III domains and two Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains. IFNGR1 / CD119 is receptor for interferon gamma. Two receptors bind one interferon gamma (IFNG) dimer.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 52.4 kDa. The protein migrates as 60-80 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.

Especificaciones

Número de acceso AAH05333
Peso molecular 52.4 kDa
Cantidad 200 μg
Fuente Human IFN-gamma R1, Fc Tag (IF1-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 18 - Gly 245 (Accession # AAH05333).
Inmunógeno Glu 18 - Gly 245
Requisitos de almacenamiento -20°C
Alias de gen IFNGR1,CD119,CDw119,IFNGR,IFN-gamma-R1
Nombre común IFN-gamma R1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Etiqueta de proteína Fc Tag
Tampón PBS, pH7.4
Nivel de endotoxinas Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Sistema de expresión HEK293
Formulario Powder
Subtipo de proteína Bio-Markers and CD Antigens
Grado de pureza o calidad >95% as determined by SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto
ACROBiosystems Human IFN-gamma R1 / IFNGR1 Protein, Fc Tag

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado