missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Human HPRG Recombinant Protein, PeproTech®
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
25 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Descripción
Recombinant Human HPRG is a 57.7 kDa glycoprotein containing 507 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
HRG contains two cystatin-like domains and is located in plasma and platelets. The physiological function has not been determined but it is known that the protein binds heme, dyes and divalent metal ions. It can inhibit rosette formation and interacts with heparin, thrombospondin and plasminogen. Two of the protein's effects, the inhibition of fibrinolysis and the reduction of inhibition of coagulation, indicate a potential prothrombotic effect. Mutations in this gene lead to thrombophilia due to abnormal histidine-rich glycoprotein levels.

Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | P04196 |
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 3273 |
Peso molecular | 57.7 kDa |
Nombre | Human HPRG |
Cantidad | 25 μg |
Fuente | CHO cells |
Estado normativo | RUO |
Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gibco™ Human HPRG Recombinant Protein, PeproTech® >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido