missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Gibco™ Human GCP-2 (CXCL6) Recombinant Protein, PeproTech® Código de producto.: 17841993

Gibco™ Human GCP-2 (CXCL6) Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17841993
500 μg, 500 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
2 x 500 μg
20 μg
250 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17841993

Marca: Gibco™ 30041500UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

300-41-1MG will be provided as 2 x 500 μg (300-41-500UG). Recombinant Human GCP-2 is a 7.9 kDa protein containing 72 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

CXCL6 is a chemotactic for neutrophil granulocytes. It signals through binding and activation of its receptors (CXCR1 and CXCR2). In addition to its chemotactic and angiogenic properties, it has strong antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria (90-fold-higher when compared to CXCL5 and CXCL7).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P80162
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 6372
Peso molecular 7.9 kDa
Nombre Human GCP-2 (CXCL6)
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen C Cmotif chemokine; C x C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 5; chemokine (C-X-C motif) ligand 6; chemokine (C-X-C motif) ligand 6 (granulocyte chemotactic protein 2); chemokine alpha 3; CKA3; CKA-3; CXC; CXC chemokine LIX; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 5; C-X-C motif chemokine 6; C-X-C motif chemokine ligand 6; CXCL; Cxcl5; CXCL6; Cytokine LIX; GCP2; GCP-2; granulocyte chemotactic protein 2; Scyb5; SCYB6; small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member 6 (granulocyte chemotactic protein 2); Small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member b; small-inducible cytokine B5; Small-inducible cytokine B6; Small-inducible cytokine B6, N-processed variant 1; Small-inducible cytokine B6, N-processed variant 2; Small-inducible cytokine B6, N-processed variant 3
Nombre común CXCL6
Símbolo de gen CXCL6
Actividad biológica Determined by its ability to chemoattract human neutrophils using a concentration range of 10.0-50.0 ng/ml
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia VLTELRCTCL RVTLRVNPKT IGKLQVFPAG PQCSKVEVVA SLKNGKQVCL DPEAPFLKKV IQKILDSGNK KN
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Gibco™ Human GCP-2 (CXCL6) Recombinant Protein, PeproTech® >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado