Learn More
Abnova™ Human GATA6 Partial ORF (NP_005248, 496 a.a. - 595 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005248 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2627 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Descripción
Sequence: KNINKSKTCSGNSNNSIPMTPTSTSSNSDDCSKNTSPTTQPTASGAGAPVMTGAGESTNPENSELKYSGQDGLYIGVSLASPAEVTSSVRPDSWCALALAEspecificaciones
NP_005248 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GATA6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2627 | |
GATA6 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KNINKSKTCSGNSNNSIPMTPTSTSSNSDDCSKNTSPTTQPTASGAGAPVMTGAGESTNPENSELKYSGQDGLYIGVSLASPAEVTSSVRPDSWCALALA | |
RUO | |
GATA6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ Human GATA6 Partial ORF (NP_005248, 496 a.a. - 595 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal