Learn More
Abnova™ Human FUT9 Full-length ORF (AAH36101.1, 1 a.a. - 359 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH36101.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10690 |
Peso molecular | 68.4kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16105582
|
Abnova™
H00010690-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16195572
|
Abnova™
H00010690-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FUT9 is one of several alpha-3-fucosyltransferases that can catalyze the last step in the biosynthesis of Lewis antigen, the addition of a fucose to precursor polysaccharides. FUT9 synthesizes the LeX oligosaccharide (CD15), which is expressed in organ buds progressing in mesenchyma during human embryogenesis.[supplied by OMIM]
Sequence: MTSTSKGILRPFLIVCIILGCFMACLLIYIKPTNSWIFSPMESASSVLKMKNFFSTKTDYFNETTILVWVWPFGQTFDLTSCQAMFNIQGCHLTTDRSLYNKSHAVLIHHRDISWDLTNLPQQARPPFQKWIWMNLESPTHTPQKSGIEHLFNLTLTYRRDSDIQVPYGFLTVSTNPFVFEVPSKEKLVCWVVSNWNPEHARVKYYNELSKSIEIHTYGQAFGEYVNDKNLIPTISACKFYLSFENSIHKDYITEKLYNAFLAGSVPVVLGPSRENYENYIPADSFIHVEDYNSPSELAKYLKEVDKNNKLYLSYFNWRKDFTVNLPRFWESHACLACDHVKRHQEYKSVGNLEKWFWNEspecificaciones
AAH36101.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
68.4kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MTSTSKGILRPFLIVCIILGCFMACLLIYIKPTNSWIFSPMESASSVLKMKNFFSTKTDYFNETTILVWVWPFGQTFDLTSCQAMFNIQGCHLTTDRSLYNKSHAVLIHHRDISWDLTNLPQQARPPFQKWIWMNLESPTHTPQKSGIEHLFNLTLTYRRDSDIQVPYGFLTVSTNPFVFEVPSKEKLVCWVVSNWNPEHARVKYYNELSKSIEIHTYGQAFGEYVNDKNLIPTISACKFYLSFENSIHKDYITEKLYNAFLAGSVPVVLGPSRENYENYIPADSFIHVEDYNSPSELAKYLKEVDKNNKLYLSYFNWRKDFTVNLPRFWESHACLACDHVKRHQEYKSVGNLEKWFWN | |
RUO | |
FUT9 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10690 | |
FUT9 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Fuc-TIX | |
FUT9 | |
Recombinant | |