Learn More
Abnova™ Human FOXM1 Partial ORF (NP_973731, 22 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca: Abnova™ H00002305-Q02.10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: NAPSETSEEEPKRSPAQQESNQAEASKEVAESNSCKFPAGIKIINHPTMPNTQVVAIPNNANIHSIITALTAKGKESGSSGPNKFILISEspecificaciones
NP_973731 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.53kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
NAPSETSEEEPKRSPAQQESNQAEASKEVAESNSCKFPAGIKIINHPTMPNTQVVAIPNNANIHSIITALTAKGKESGSSGPNKFILIS | |
RUO | |
FOXM1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2305 | |
FOXM1 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
10 ug | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FKHL16/FOXM1B/HFH-11/HFH11/HNF-3/INS-1/MPHOSPH2/MPP-2/MPP2/PIG29/TGT3/TRIDENT | |
FOXM1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Título del producto
Abnova™ Human FOXM1 Partial ORF (NP_973731, 22 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido