Learn More
Invitrogen™ Human FCF1 (aa 101-196) Control Fragment Recombinant Protein Código de producto.: 30196461
Invitrogen™ Human FCF1 (aa 101-196) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30196461
100 μL, 100 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. 30196461
Marca: Invitrogen™ RP95622
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (97%), Rat (97%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-61281 (PA5-61281. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
Essential protein involved in pre-rRNA processing and 40S ribosomal subunit assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q9Y324
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 51077
Nombre Human FCF1 (aa 101-196) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen Bka; C14orf111; CGI-35; FCF1; FCF1 rRNA-processing protein; FCF1 small subunit; RGD1310899; rRNA-processing protein FCF1 homolog; UTP24
Nombre común FCF1
Símbolo de gen FCF1
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia CITDCVMAEIEKLGQKYRVALRIAKDPRFERLPCTHKGTYADDCLVQRVTQHKCYIVATVDRDLKRRIRKIPGVPIMYISNHRYNIERMPDDYGAP
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Título del producto
Invitrogen™ Human FCF1 (aa 101-196) Control Fragment Recombinant Protein >