Learn More
Abnova™ Human FBP2 Full-length ORF (NP_003828.2, 1 a.a. - 339 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00008789-P01.25ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16122902
  • 521.00€ / 25 microgramos
Descripción
This gene encodes a gluconeogenesis regulatory enzyme which catalyzes the hydrolysis of fructose 1,6-bisphosphate to fructose 6-phosphate and inorganic phosphate. [provided by RefSeq]
Sequence: MTDRSPFETDMLTLTRYVMEKGRQAKGTGELTQLLNSMLTAIKAISSAVRKAGLAHLYGIAGSVNVTGDEVKKLDVLSNSLVINMVQSSYSTCVLVSEENKDAIITAKEKRGKYVVCFDPLDGSSNIDCLASIGTIFAIYRKTSEDEPSEKDALQCGRNIVAAGYALYGSATLVALSTGQGVDLFMLDPALGEFVLVEKDVKIKKKGKIYSLNEGYAKYFDAATTEYVQKKKFPEDGSAPYGARYVGSMVADVHRTLVYGGIFLYPANQKSPKGKLRLLYECNPVAYIIEQAGGLATTGTQPVLDVKPEAIHQRVPLILGSPEDVQEYLTCVQKNQAGS
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Abnova™ Human FBP2 Full-length ORF (NP_003828.2, 1 a.a. - 339 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal > 25μg