missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FABP4/A-FABP humana
La FABP4/A-FABP humana cuantifica la FABP4/A-FABP humana en suero, plasma y sobrenadante.
Marca: Invitrogen™ EH177RBX5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La FABP4/A-FABP humana cuantifica la FABP4/A-FABP humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la FABP4/A-FABP humana natural y recombinante.
FABP4 pertenece a la familia de las proteínas de unión a ácidos grasos (FABP). Las FABP contribuyen al transporte de ácidos grasos y otros lípidos en varias vías celulares. FABP4 se expresa en adipocitos, macrófagos, células dendríticas derivadas de monocitos y células mioepiteliales. Lleva los ácidos grasos de cadena larga y el ácido retinoico a sus receptores correspondientes en el núcleo.
Especificaciones
proteína de unión a lípidos 3T3-L1; 422/aP2; proteína de unión a ácidos grasos de los adipocitos; proteína de unión a lípidos de los adipocitos; proteína aP2 de los adipocitos; proteína de unión a ácidos grasos de los adipocitos; AFABP; A-FABP; ALBP; ALBP/Ap2; Ap2; proteína secretora del epidídimo Li 104; FABP4; proteína de unión a ácidos grasos 4; proteína de unión a ácidos grasos 4, adipocito; proteína de unión a ácidos grasos 4; proteína de unión a ácidos grasos, adipocito; HEL-S-104; Lbpl; proteína homóloga a la mielina P2; P15; proteína adipocito P2; proteína 422 | |
38 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FABP4 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 38 a 9000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P15090 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
5 x 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
FABP4 | |
4 h 45 min |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Kit de ELISA para FABP4/A-FABP humana > 5 x 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido