Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FABP4/A-FABP humana
Código de producto. p-7219359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17154929 5 x 96 pruebas cada uno
17104463 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17154929
Marca: Invitrogen™ EH177RBX5
La FABP4/A-FABP humana cuantifica la FABP4/A-FABP humana en suero, plasma y sobrenadante.
La FABP4/A-FABP humana cuantifica la FABP4/A-FABP humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la FABP4/A-FABP humana natural y recombinante.
FABP4 pertenece a la familia de las proteínas de unión a ácidos grasos (FABP). Las FABP contribuyen al transporte de ácidos grasos y otros lípidos en varias vías celulares. FABP4 se expresa en adipocitos, macrófagos, células dendríticas derivadas de monocitos y células mioepiteliales. Lleva los ácidos grasos de cadena larga y el ácido retinoico a sus receptores correspondientes en el núcleo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso proteína de unión a lípidos 3T3-L1; 422/aP2; proteína de unión a ácidos grasos de los adipocitos; proteína de unión a lípidos de los adipocitos; proteína aP2 de los adipocitos; proteína de unión a ácidos grasos de los adipocitos; AFABP; A-FABP; ALBP; ALBP/Ap2; Ap2; proteína secretora del epidídimo Li 104; FABP4; proteína de unión a ácidos grasos 4; proteína de unión a ácidos grasos 4, adipocito; proteína de unión a ácidos grasos 4; proteína de unión a ácidos grasos, adipocito; HEL-S-104; Lbpl; proteína homóloga a la mielina P2; P15; proteína adipocito P2; proteína 422
Intervalo del ensayo De 38 a 9000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 38 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P15090
Símbolo de gen FABP4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo FABP4
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min