missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ Human F9 Partial ORF (NP_000124, 96 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Código de producto.: 16197894

Abnova™ Human F9 Partial ORF (NP_000124, 96 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Código de producto. 16197894
25 ug, 25 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 ug
25 ug
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16197894

Marca: Abnova™ H00002158Q01.25ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

This gene encodes vitamin K-dependent coagulation factor IX that circulates in the blood as an inactive zymogen. This factor is converted to an active form by factor XIa, which excises the activation peptide and thus generates a heavy chain and a light chain held together by one or more disulfide bonds. The role of this activated factor IX in the blood coagulation cascade is to activate factor X to its active form through interactions with Ca+2 ions, membrane phospholipids, and factor VIII. Alterations of this gene, including point mutations, insertions and deletions, cause factor IX deficiency, which is a recessive X-linked disorder, also called hemophilia B or Christmas disease. [provided by RefSeq]

Sequence: QCESNPCLNGGSCKDDINSYECWCPFGFEGKNCELDVTCNIKNGRCEQFCKNSADNKVVCSCTEGYRLAENQKSCEPAVPFPCGRVSVSQTSKLT

Especificaciones

Número de acceso NP_000124
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2158
Peso molecular 36.19kDa
Nombre F9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 ug
Inmunógeno QCESNPCLNGGSCKDDINSYECWCPFGFEGKNCELDVTCNIKNGRCEQFCKNSADNKVVCSCTEGYRLAENQKSCEPAVPFPCGRVSVSQTSKLT
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen FIX/HEMB/MGC129641/MGC129642/PTC
Nombre común F9
Símbolo de gen F9
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Abnova™ Human F9 Partial ORF (NP_000124, 96 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado